Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04
B21341.09
B21341.04EA
314
PLN
B21341.04
B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97%
CAS No.: 23287-26-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 234-236°
MDL No.: MFCD00020051
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 234…236 °C Temp. topnienia: 28…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020051 Numer CAS: 23287-26-5 Numer WE (dawny EINECS): 245-557-2 |