N-Boc-L-phenylalaninol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 66605-57-0
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 3652004
Optical Rotation: -27.5° ± 2.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00076976
Formuła:
C₁₄H₂₁NO₃ Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00076976 Numer CAS: 66605-57-0 |