4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22471.03
B22471.06
B22471.03EA
240
PLN
B22471.03
B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 50793-85-6
Molecular Formula: C20H21NO2
Formula Weight: 307.39
Melting Point: 44-47°
MDL No.: MFCD00600506
Formuła:
C₂₀H₂₁NO₂ Temp. topnienia: 44…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00600506 Numer CAS: 50793-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 256-767-9 |