Drukuj
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
161330100 161330500
ACRO161330100EA 310 PLN
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formuła: C₆H₄ClNO₂S
MW: 189.62 g/mol
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007128
Numer CAS: 7669-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-644-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %