Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25350.06
B25350.14
B25350.06EA
443
PLN
B25350.06
B25350.14
Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Aniline-2,5-disulphonic acid
Purity: 95%
CAS No.: 98-44-2
Molecular Formula: C6H7NO6S2
Formula Weight: 253.25
Melting Point:
Formuła:
C₆H₇NO₆S₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035753 Numer CAS: 98-44-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-669-6 |