4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20839.03
B20839.06
B20839.03EA
206
PLN
B20839.03
B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 588-52-3
Molecular Formula: C16H18N2O2
Formula Weight: 270.33
MDL No.: MFCD00053756
Formuła:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053756 Numer CAS: 588-52-3 |