4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03743.03
L03743.06
L03743.MD
L03743.03EA
1310
PLN
L03743.03
L03743.06
L03743.MD
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 538-41-0
Molecular Formula: C12H12N4
Formula Weight: 212.26
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 745553
Merck Reference: 14,2977
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041892
Formuła:
C₁₂H₁₂N₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041892 Numer CAS: 538-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-690-7 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2977 |