Drukuj
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B22907.03 B22907.06
B22907.03EA 343 PLN
B22907.03 B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 312-21-0 Molecular Formula: C8H4F3NO2S Formula Weight: 235.18 Melting Point: 87-92° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631631
Formuła: C₈H₄F₃NO₂S
Temp. topnienia: 87…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631631
Numer CAS: 312-21-0
ADR: 6.1,III