4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Sulphobenzoic acid potassium salt
A19432.18
A19432.30
A19432.18EA
374
PLN
A19432.18
A19432.30
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Purity: 95%
CAS No.: 5399-63-3
Molecular Formula: C7H5KO5S
Formula Weight: 240.28
MDL No.: MFCD00007509
Formuła:
C₇H₅KO₅S MW: 240.28 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007509 Numer CAS: 5399-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-435-8 |