2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23698.09
B23698.18
B23698.09EA
174
PLN
B23698.09
B23698.18
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22117-85-7
Molecular Formula: C8H9NO5S
Formula Weight: 232.23
MDL No.: MFCD00129997
Formuła:
C₈H₉NO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129997 Numer CAS: 22117-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-789-1 |