Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23211.06
B23211.14
AB131883.0005
B23211.06EA
351
PLN
B23211.06
B23211.14
ABCRAB131883.0005
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Purity: 94%
CAS No.: 26638-43-7
Molecular Formula: C8H7ClO4S
Formula Weight: 234.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-64°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009797
Formuła:
C₈H₇ClO₄S Temp. topnienia: 59…64 °C |
Numer MDL:
MFCD00009797 Numer CAS: 26638-43-7 ADR: 8,III |