2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25738.06
B25738.14
B25738.06EA
533
PLN
B25738.06
B25738.14
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 133-74-4
Molecular Formula: C6H6ClNO3S
Formula Weight: 207.64
Melting Point:
Formuła:
C₆H₆ClNO₃S MW: 207.64 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035776 Numer CAS: 133-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-119-3 |