4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23598.03
B23598.06
B23598.03EA
342
PLN
B23598.03
B23598.06
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 84562-48-1
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2719181
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151814 Numer CAS: 84562-48-1 |