Drukuj
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B25670.06 B25670.14
B25670.06EA 381 PLN
B25670.06 B25670.14
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 673-40-5 Molecular Formula: C6H4BBrF4N2 Formula Weight: 270.83 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 135° dec. UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00011894
Formuła: C₆H₄BBrF₄N₂
Numer MDL: MFCD00011894
Numer CAS: 673-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-608-2
ADR: 8,III