3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28378.03
H28378.06
H28378.03EA
472
PLN
H28378.03
H28378.06
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Purity: 90%
CAS No.: 261621-12-9
Molecular Formula: C12H21BO3Si
Formula Weight: 252.19
Melting Point: 86-91°
MDL No.: MFCD03701505
Formuła:
C₁₂H₂₁BO₃Si Temp. topnienia: 86…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03701505 Numer CAS: 261621-12-9 |