3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
tert-Butyl (3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
H27026.06
H27026.03
H27026.06EA
1970
PLN
H27026.06
H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 330793-09-4
Molecular Formula: C17H26BNO4
Formula Weight: 319.21
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03789256
Formuła:
C₁₇H₂₆BNO₄ Temp. topnienia: 118…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03789256 Numer CAS: 330793-09-4 |