Drukuj
Diallyl maleate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L03867.30 L03867.0B
L03867.30EA 799 PLN
L03867.30 L03867.0B
Diallyl maleate 95%
Diallyl maleate
Purity: 95% CAS No.: 999-21-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.21 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4670 Melting Point: -47° Boiling Point: 109-110°/3mm Beilstein Reference: 1725954 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010763
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 1,072
Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010763
Numer CAS: 999-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-658-0
ADR: 6.1,III