Drukuj
N-Boc-L-tyrosine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
275700050 275700250 275701000
ACRO275700050EA 236 PLN
ACRO275700050 ACRO275700250 ACRO275701000
N-Boc-L-tyrosine 99+%
N-Boc-L-tyrosine
Formuła: C₁₄H₁₉NO₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037179
Numer CAS: 3978-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-613-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +36.5° to +39.5° (24°C, 589 nm) (c=1, dioxane)