Ethyl hippurate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl Hippurate, Ethyl 2-benzamidoacetate, Ethyl 2-(phenylformamido)acetate
B24765.06
B24765.14
B24765.06EA
564
PLN
B24765.06
B24765.14
Ethyl hippurate ≥98%
Ethyl hippurate
Purity: 98%
CAS No.: 1499-53-2
Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 58-60°
MDL No.: MFCD00026890
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₃ Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026890 Numer CAS: 1499-53-2 |