(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-3-(4-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
H52166.03
H52166.06
H52166.03EA
799
PLN
H52166.03
H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 261380-20-5
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD01320860
Formuła:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344.20 g/mol Temp. topnienia: 143…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320860 Numer CAS: 261380-20-5 |