Drukuj
N-Boc-L-valine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 125 PLN
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.3 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065605
Numer CAS: 13734-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-307-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)