Drukuj
Ethyl picolinoylacetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
425470025 425470100
ACRO425470025EA 512 PLN
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Formuła: C₁₀H₁₁NO₃
Temp. Wrzenia: 100…104 °C (,3 mmHg)
Gęstość: 1,164 g/cm³
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00094022
Numer CAS: 26510-52-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %