Drukuj
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethane-1,2-disulphonic acid dihydrate
384800050 384800250
ACRO384800050EA 323 PLN
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Formuła: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
Temp. topnienia: 109…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26793415
Numer CAS: 5982-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-732-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %