2-(Methylthio)ethylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Methylthio)ethanamine
B22941.03
B22941.06
B22941.03EA
525
PLN
B22941.03
B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95%
CAS No.: 18542-42-2
Molecular Formula: C3H9NS
Formula Weight: 91.18
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4965
Odour: Amine-like
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1731099
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00014825
Formuła:
C₃H₉NS MW: 91.18 g/mol Temp. Wrzenia: 146…148 °C Gęstość: 0.974 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014825 Numer CAS: 18542-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 242-412-5 ADR: 8 II |