2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Acetoxy-2-methoxybenzene, Acetic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-Acetoxyanisole, Acetic acid 2-guaiacol ester, 2-Guaiacol acetate, O-Acetylguaiacol
B20242.14
B20242.22
B20242.14EA
302
PLN
B20242.14
B20242.22
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
2-Methoxyphenyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 15212-03-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
MDL No.: MFCD00017221
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017221 Numer CAS: 15212-03-0 |