3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24780.03
B24780.06
B24780.14
B24780.03EA
390
PLN
B24780.03
B24780.06
B24780.14
3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
3-Pyridyloxyacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 86649-57-2
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 210-212°
MDL No.: MFCD04039772
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. topnienia: 210…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039772 Numer CAS: 86649-57-2 |