N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27887.03
H27887.06
H27887.14
H27887.03EA
367
PLN
H27887.03
H27887.06
H27887.14
N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
N-Boc-D-alaninol
Purity: 98%
CAS No.: 106391-86-0
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
Melting Point: 58-62°
Optical Rotation: +11° (c=1 in chloroform)
Formuła:
C₈H₁₇NO₃ Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00235912 Numer CAS: 106391-86-0 |