Drukuj
Heksametylenodiamina 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Heksano-1,6-diylodiamina, 1,6-Diaminoheksan
M-Clarity™ quality level = MQ200
422002-1L 422002-2.5L
SIAL422002-1LEA 265 PLN
SIAL422002-1L SIAL422002-2.5L
Heksametylenodiamina 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Heksametylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. Zapłonu: 80
Numer MDL: MFCD00008243
Numer CAS: 124-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-679-6
Klasyfikacja Merck : 13,04713