Drukuj
Heksametylenodiamina 60% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Heksano-1,6-diylodiamina, 1,6-Diaminoheksan
411560010 411562500
ACRO411560010EA 434 PLN
ACRO411560010 ACRO411562500
Heksametylenodiamina 60% (w/w) in aqueous solution
Heksametylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008243
Numer CAS: 124-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-679-6
Jednostka: 1783
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04713
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%