Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, Isonicotinimidamide hydrochloride, 4-Carbamimidoylpyridine hydrochloride, 4-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-Amidinopyridinium chloride
A11050.06
A11050.14
A11050.06EA
663
PLN
A11050.06
A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 6345-27-3
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3562678
Formuła:
C₆H₇N₃·ClH MW: 157.601 g/mol Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040385 Numer CAS: 6345-27-3 |