Drukuj
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
B20406.03 B20406.06
B20406.03EA 193 PLN
B20406.03 B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 7356-60-7 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00054326
Formuła: C₆H₈ClN₃
MW: 157.60 g/mol
Temp. topnienia: 187…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054326
Numer CAS: 7356-60-7