Drukuj
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
A10942.06 A10942.03
A10942.06EA 1460 PLN
A10942.06 A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51285-26-8 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 3562671
Formuła: C₆H₈ClN₃
MW: 157.60 g/mol
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052271
Numer CAS: 51285-26-8