1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
H31562.03
H31562.06
H31562.14
H31562.03EA
437
PLN
H31562.03
H31562.06
H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
CAS No.: 97674-02-7
Molecular Formula: C16H34OSn
Formula Weight: 361.14
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₃₄OSn Temp. Wrzenia: 85…86 °C (0,07 mmHg) Gęstość: 1,067 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010240 Numer CAS: 97674-02-7 Jednostka: 2788 ADR: 6.1,III |