Drukuj
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
377710010 377710050 377710250
ACRO377710010EA 309 PLN
ACRO377710010 ACRO377710050 ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
Formuła: C₁₆H₃₄OSn
Temp. Wrzenia: 85…86 °C (,1 mmHg)
Gęstość: 1,069 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010240
Numer CAS: 97674-02-7
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %