Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
B23684.09
B23684.18
B23684.09EA
185
PLN
B23684.09
B23684.18
Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Diethoxymethylphenylsilane
Purity: 97+%
CAS No.: 775-56-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2Si(CH3)C6H5
Formula Weight: 210.35
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4696
Boiling Point: 117-118°/30mm
Beilstein Reference: 2938396
MDL No.: MFCD00048541
Formuła:
C₁₁H₁₈O₂Si MW: 210.35 g/mol Temp. Wrzenia: 117…118 °C (30 mmHg) Gęstość: 0.963 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048541 Numer CAS: 775-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-275-6 |