2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
B20635.03
B20635.06
B20635.14
B20635.03EA
709
PLN
B20635.03
B20635.06
B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 57338-76-8
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 199-201° dec.
MDL No.: MFCD00203874
Formuła:
C₇H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00203874 Numer CAS: 57338-76-8 |