Drukuj
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
164050010 164050050
ACRO164050010EA 767 PLN
ACRO164050010 ACRO164050050
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Formuła: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149310
Numer CAS: 52746-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 258-152-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 6 % (K.F.)
UV Lambda max 276 to 284 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (at lambda max)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm