2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
H54375.MD
H54375.03
H54375.MDEA
744
PLN
H54375.MD
H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 944401-55-2
Molecular Formula: C11H18BN3O2
Formula Weight: 235.09
MDL No.: MFCD18072554
Formuła:
C₁₁H₁₈BN₃O₂ MW: 235.09 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD18072554 Numer CAS: 944401-55-2 |