Drukuj
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H54682.MD H54682.03
H54682.MDEA 701 PLN
H54682.MD H54682.03
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 904326-88-1 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD11878345
Formuła: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Temp. topnienia: 122…125 °C
Numer MDL: MFCD11878345
Numer CAS: 904326-88-1