Methyl diphenylphosphinite ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4020-99-9
Molecular Formula: C13H13OP
Formula Weight: 216.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₃OP Temp. Wrzenia: 148…150 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00048025 Numer CAS: 4020-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-683-9 |