(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52822.03
H52822.06
H52822.03EA
924
PLN
H52822.03
H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 140645-24-5
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD03839877
Formuła:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03839877 Numer CAS: 140645-24-5 |