(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52561.MD
H52561.03
H52561.06
H52561.MDEA
392
PLN
H52561.MD
H52561.03
H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 140645-23-4
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD03839876
Formuła:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214.31 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03839876 Numer CAS: 140645-23-4 |