4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
B23142.06
B23142.03
B23142.06EA
1370
PLN
B23142.06
B23142.03
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 25519-78-2
Molecular Formula: C12H14FNO.HCl
Formula Weight: 243.71
MDL No.: MFCD00044912
Formuła:
C₁₂H₁₅ClFNO MW: 243.71 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044912 Numer CAS: 25519-78-2 Numer WE (dawny EINECS): 247-070-0 |