Drukuj
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
275690050 275690250 275691000
ACRO275690050EA 153 PLN
ACRO275690050 ACRO275690250 ACRO275691000
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formuła: C₁₆H₂₀N₂O₄
Temp. topnienia: 134…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065595
Numer CAS: 13139-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-072-7