N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-D-Trp-OH
L09214.03
L09214.06
AB178718.0005
L09214.03EA
172
PLN
L09214.03
L09214.06
ABCRAB178718.0005
N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
N(α)-Boc-D-tryptophan
Purity: 97%
CAS No.: 5241-64-5
Molecular Formula: C16H20N2O4
Formula Weight: 304.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 138° dec.
Beilstein Reference: 4237334
Optical Rotation: +21° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037944
Formuła:
C₁₆H₂₀N₂O₄ MW: 304.3 g/mol Temp. topnienia: ∼ 138 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00037944 Numer CAS: 5241-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-042-1 |