Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24470.06
B24470.14
B24470.06EA
287
PLN
B24470.06
B24470.14
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Purity: 98%
CAS No.: 111865-47-5
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br3
Formula Weight: 389.97
Melting Point: 99-101°
MDL No.: MFCD00134423
Formuła:
C₁₀H₁₆Br₃N Temp. topnienia: 99…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134423 Numer CAS: 111865-47-5 |