(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25421.03
B25421.14
B25421.06
B25421.03EA
459
PLN
B25421.03
B25421.14
B25421.06
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Purity: 95%
CAS No.: 89524-98-1
Molecular Formula: C10H20NO7P
Formula Weight: 297.24
Melting Point: 67-71°
MDL No.: MFCD02178893
Formuła:
C₁₀H₂₀NO₇P Temp. topnienia: 67…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02178893 Numer CAS: 89524-98-1 |