(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
L16401.14
L16401.22
L16401.14EA
249
PLN
L16401.14
L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 3179-76-8
Molecular Formula: C8H21NO2Si
Formula Weight: 191.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Formuła:
C₈H₂₁NO₂Si MW: 191.35 g/mol Temp. Wrzenia: 197…199 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0.920 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039785 Numer CAS: 3179-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-660-8 ADR: 8 III |