1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52809.06
H52809.14
H52809.06EA
688
PLN
H52809.06
H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 120737-59-9
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03001706
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03001706 Numer CAS: 120737-59-9 |