(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H27534.06
H27534.03
H27534.06EA
1790
PLN
H27534.06
H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 147081-29-6
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 38-41°
Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Temp. topnienia: 38…41 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683204 Numer CAS: 147081-29-6 |